2-Chlorbenzimidazol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chlor-1H-benzimidazol
291960250 AC29196.1 AC29196.10 AC29196.50
ACRO291960250EA 78.4 EUR
ACRO291960250 MAYBAC29196.1 MAYBAC29196.10 MAYBAC29196.50
2-Chlorbenzimidazol 97%
2-Chlorobenzimidazole
Formel: C₇H₅ClN₂
Molecular Weight: 152.58 g/mol
Schmelzpunkt: 200 °C
MDL: MFCD00051944
CAS-Nummer: 4857-06-1
EINECS: 225-453-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %