2-Chlorchinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
PY-7806-5G
PY-7806-100G
PY-7806-25G
COBBPY-7806-5GEA
0
EUR
COBBPY-7806-5G
COBBPY-7806-100G
COBBPY-7806-25G
2-Chlorchinolin
2-Chloroquinoline
Formel:
C₉H₆ClN Siedepunkt: 266…267 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 38 °C Dichte: 1,2464 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006741 CAS-Nummer: 612-62-4 EINECS: 210-317-8 |