2-Chlorethansulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Chlorethansulfonsäurechlorid, (2-Chlorethyl)sulfonylchlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
302325-25G
302325-5G
SIAL302325-25GEA
106
EUR
SIAL302325-25G
SIAL302325-5G
2-Chlorethansulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
2-Chlorethansulfonylchlorid
Formel:
C₂H₄Cl₂O₂S Molecular Weight: 163,02 g/mol Siedepunkt: 202 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 3 °C Dichte: 1,555 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00007461 CAS-Nummer: 1622-32-8 EINECS: 216-594-1 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...