2-Chlorethansulfonylchlorid 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Chlorethansulfonsäurechlorid, (2-Chlorethyl)sulfonylchlorid
404610250
404610050
ACRO404610250EA
72.2
EUR
ACRO404610250
ACRO404610050
2-Chlorethansulfonylchlorid 95%
2-Chlorethansulfonylchlorid
Formel:
C₂H₄Cl₂O₂S Molecular Weight: 163,02 g/mol Siedepunkt: 78 °C (9 mmHg) Schmelzpunkt: 3 °C Dichte: 1,55 g/cm³ Flammpunkt: 99 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007461 CAS-Nummer: 1622-32-8 EINECS: 216-594-1 UN: 2927 ADR: 6.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4910 to 1.4940 (20°C, 589 nm) |
Titration Argentometric | ≥94 % (ex Cl) |