2-Chlorimidazol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Chlor-1H-imidazol
H51863.MD H51863.03
H51863.MDEA 91.5 EUR
H51863.MD H51863.03
2-Chlorimidazol ≥97%
2-Chloroimidazole
Purity: 97% CAS No.: 16265-04-6 Molecular Formula: C3H3ClN2 Formula Weight: 102.52 Melting Point: 165-166° MDL No.: MFCD02179530
Formel: C₃H₃ClN₂
Molecular Weight: 102,52 g/mol
Schmelzpunkt: 165…166 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02179530
CAS-Nummer: 16265-04-6