2-Chlorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
Synonyme: 2-Chlorbenzolboronsäure, Dihydroxy(2-chlorphenyl)boran, (2-Chlorphenyl)metaborsäure
BB-2259-5G BB-2259-25G BB-2259-100G
COBBBB-2259-5GEA 31 EUR
COBBBB-2259-5G COBBBB-2259-25G COBBBB-2259-100G
2-Chlorphenylboronsäure
2-Chlorphenylboronsäure
Formel: C₆H₆BClO₂
Molecular Weight: 156.38 g/mol
MDL: MFCD00674012
CAS-Nummer: 3900-89-8