2-Chlorthiobenzamid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-Chlorthiobenzoesäureamid
021317-1G
021317-2.5G
FLUO021317-1GEA
97.1
EUR
FLUO021317-1G
FLUO021317-2.5G
2-Chlorthiobenzamid
2-Chlorthiobenzamid
Formel:
C₇H₆ClNS Molecular Weight: 171.65 g/mol Siedepunkt: 316 Schmelzpunkt: 109…110 °C |
MDL:
MFCD00040955 CAS-Nummer: 15717-17-6 |