2-Chlorthiobenzamid 97
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Chlorthiobenzoesäureamid
L11180.06 L11180.14
L11180.06EA 80.6 EUR
L11180.06 L11180.14
2-Chlorthiobenzamid 97
2-Chlorthiobenzamid
Purity: 97% CAS No.: 15717-17-6 Molecular Formula: C7H6ClNS Formula Weight: 171.65 Melting Point: 63-66° Beilstein Reference: 508511
Formel: C₇H₆ClNS
Molecular Weight: 171.65 g/mol
Siedepunkt: 316
Schmelzpunkt: 63…66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040955
CAS-Nummer: 15717-17-6