2-Cyan-4-methylpyridin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Cyan-4-picolin, 4-Methyl-2-pyridincarbonitril, 2-Cyan-γ-picolin
L17148.03
L17148.06
AB180318.0001
L17148.03EA
69.3
EUR
L17148.03
L17148.06
ABCRAB180318.0001
2-Cyan-4-methylpyridin ≥98%
2-Cyano-4-methylpyridine
Purity: 98%
CAS No.: 1620-76-4
Molecular Formula: C7H6N2
Formula Weight: 118.14
Odour: Characteristic
Melting Point: 85-88°
Boiling Point: 145-148°/38mm
Beilstein Reference: 110753
MDL No.: MFCD00128868
Formel:
C₇H₆N₂ Molecular Weight: 118.14 g/mol Siedepunkt: 145…148 °C (38 mmHg) Schmelzpunkt: 85…88 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00128868 CAS-Nummer: 1620-76-4 |