5-Nitro-2-furonitril
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2-Cyan-5-nitrofuran
RF02356.1
RF02356.10
MAYBRF02356.1EA
0
EUR
MAYBRF02356.1
MAYBRF02356.10
5-Nitro-2-furonitril
5-Nitro-2-furonitril
Formel:
C₅H₂N₂O₃ Molecular Weight: 138,08 g/mol Schmelzpunkt: 65 °C |
MDL:
MFCD00082647 CAS-Nummer: 59-82-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |