5-Nitro-2-furonitril ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L10486.06
L10486.14
L10486.06EA
79.1
EUR
L10486.06
L10486.14
5-Nitro-2-furonitril ≥97%
5-Nitro-2-furonitril
Purity: 97%
CAS No.: 59-82-5
Molecular Formula: C5H2N2O3
Formula Weight: 138.08
Melting Point: 61-64°
Beilstein Reference: 123933
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00082647
Formel:
C₅H₂N₂O₃ Schmelzpunkt: 61…64 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00082647 CAS-Nummer: 59-82-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |