2-Furonitril
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-Cyanfuran
TL00286.1 TL00286.10 TL00286.50
MAYBTL00286.1EA 0 EUR
MAYBTL00286.1 MAYBTL00286.10 MAYBTL00286.50
2-Furonitril
2-Furonitril
Formel: C₅H₃NO
Molecular Weight: 93,08 g/mol
Siedepunkt: 146 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,085 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003223
CAS-Nummer: 617-90-3
EINECS: 210-537-4
UN: 1992
ADR: 3,III