2-Furonitril 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
170430050 170430250
ACRO170430050EA 68.3 EUR
ACRO170430050 ACRO170430250
2-Furonitril 99%
2-Furonitril
Formel: C₅H₃NO
Siedepunkt: 146 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,06 g/cm³
Flammpunkt: 35 °C
MDL: MFCD00003223
CAS-Nummer: 617-90-3
EINECS: 210-537-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow to light orange Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %