2-Furonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Cyanfuran
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
159573-25G 159573-5G
SIAL159573-25GEA 294 EUR
SIAL159573-25G SIAL159573-5G
2-Furonitril, Sigma-Aldrich®
2-Furonitril
Formel: C₅H₃NO
Molecular Weight: 93,08 g/mol
Siedepunkt: 146 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,085 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003223
CAS-Nummer: 617-90-3
EINECS: 210-537-4
UN: 1992
ADR: 3,III