2-Cyanphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
Synonyme: Dihydroxy(2-cyanphenyl)boran, 2-Cyanbenzolboronsäure, (2-Cyanphenyl)metaborsäure
BB-2471-5G BB-2471-25G BB-2471-1G
COBBBB-2471-5GEA 154 EUR
COBBBB-2471-5G COBBBB-2471-25G COBBBB-2471-1G
2-Cyanphenylboronsäure
2-Cyanphenylboronsäure
Formel: C₇H₆BNO₂
Molecular Weight: 146,94 g/mol
MDL: MFCD01632208
CAS-Nummer: 138642-62-3