2-Thiophencarbonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 2-Thienylcyanid, Thiophen-2-carbonsäurenitril, Thiophen-2-carbonitril, 2-Cyanthiophen, 2-Thiophencarbonsäurenitril
OS-7671-25G OS-7671-100G
COBBOS-7671-25GEA 71 EUR
COBBOS-7671-25G COBBOS-7671-100G
2-Thiophencarbonitril
2-Thiophencarbonitril
Formel: C₅H₃NS
Molecular Weight: 109,15 g/mol
Siedepunkt: 190…192 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,18 g/cm³ (15 °C)
MDL: MFCD00005416
CAS-Nummer: 1003-31-2
EINECS: 213-706-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III