2-Acetyl-1-naphthol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Hydroxy-2-acetonaphthon, 1'-Hydroxy-2'-acetonaphthon, 2-Acetyl-1-hydroxynaphthalin
195000250
195000050
ACRO195000250EA
62.7
EUR
ACRO195000250
ACRO195000050
2-Acetyl-1-naphthol 99%
2-Acetyl-1-naphthol
Formel:
C₁₂H₁₀O₂ Molecular Weight: 186,21 g/mol Siedepunkt: 110…115 °C (0,5 mmHg) Schmelzpunkt: 97…100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003963 CAS-Nummer: 711-79-5 EINECS: 211-918-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 97 to 100 °C |
GC | ≥98.5 % |