2-Acetyl-5-methylfuran, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-(5-Methylfuran-2-yl)ethanone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
299553-25G
299553-5G
SIAL299553-25GEA
56.8
EUR
SIAL299553-25G
SIAL299553-5G
2-Acetyl-5-methylfuran, Sigma-Aldrich®
2-Acetyl-5-methylfuran
Formel:
C₇H₈O₂ Molecular Weight: 124,14 g/mol |
MDL:
MFCD00003243 CAS-Nummer: 1193-79-9 EINECS: 214-779-1 |