2-Acetylfuran 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
102551000
102552500
ACRO102551000EA
46.1
EUR
ACRO102551000
ACRO102552500
2-Acetylfuran 99%
2-Acetylfuran
Formel:
C₆H₆O₂ Siedepunkt: 67 °C (10 mmHg) Schmelzpunkt: 29…30 °C Dichte: 1,098 g/cm³ Flammpunkt: 71 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00003242 CAS-Nummer: 1192-62-7 EINECS: 214-757-1 UN: 2811 ADR: 6.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow to brown Liquid or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5060 to 1.5080 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |