2-Acetylphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Acetylbenzolboronsäure, Dihydroxy(2-acetylphenyl)boran, (2-Acetylphenyl)metaborsäure
BB-2185-25G
BB-2185-1G
BB-2185-5G
COBBBB-2185-25GEA
2040
EUR
COBBBB-2185-25G
COBBBB-2185-1G
COBBBB-2185-5G
2-Acetylphenylboronsäure
2-Acetylphenylboronsäure
Formel:
C₈H₉BO₃ Molecular Weight: 163,97 g/mol |
MDL:
MFCD01321263 CAS-Nummer: 308103-40-4 |