2-Ethoxy-6-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-3954-5G
BB-3954-25G
BB-3954-1G
COBBBB-3954-5GEA
61.9
EUR
COBBBB-3954-5G
COBBBB-3954-25G
COBBBB-3954-1G
2-Ethoxy-6-fluorphenylboronsäure
2-Ethoxy-6-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₈H₁₀BFO₃ |
MDL:
MFCD05664322 CAS-Nummer: 957062-68-9 |