2-Ethoxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-2597-25G BB-2597-1G BB-2597-5G
COBBBB-2597-25GEA 208 EUR
COBBBB-2597-25G COBBBB-2597-1G COBBBB-2597-5G
2-Ethoxyphenylboronsäure
2-Ethoxyphenylboronsäure
Formel: C₈H₁₁BO₃
Molecular Weight: 165,98 g/mol
MDL: MFCD00674027
CAS-Nummer: 213211-69-9