2-Ethylhexan-1,3-diol (Gemisch der Stereoisomere) 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Octylenglycol, Ethoexadiol
118510010 118512500
ACRO118510010EA 93 EUR
ACRO118510010 ACRO118512500
2-Ethylhexan-1,3-diol (Gemisch der Stereoisomere) 99%
2-Ethylhexan-1,3-diol (Gemisch der Stereoisomere)
Formel: C₈H₁₈O₂
Molecular Weight: 146,23 g/mol
Siedepunkt: 244 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 0,9422 g/cm³
Flammpunkt: 136 °C
MDL: MFCD00004578
CAS-Nummer: 94-96-2
EINECS: 202-377-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4495 to 1.4525 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Acidity ≤0.05 mg KOH/g