2-Ethylhexan-1,3-diol (Gemisch der Stereoisomere) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Octylenglycol, Ethoexadiol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20032.1000 8.20032.0100
8.20032.1000EA 75 EUR
8.20032.1000 8.20032.0100
2-Ethylhexan-1,3-diol (Gemisch der Stereoisomere) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Ethylhexan-1,3-diol (Gemisch der Stereoisomere)
Mixture of DL-and meso-form
Formel: C₈H₁₈O₂
Molecular Weight: 146,23 g/mol
Siedepunkt: 244 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 0,9422 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004578
CAS-Nummer: 94-96-2
EINECS: 202-377-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 42 g/l (20 °C)
Melting Point -40 °C
Molar Mass 146.23 g/mol
Boiling Point 241 - 249 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 136 °C
Refractive Index 1.4530 (22 °C, 589 nm)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 340 °C DIN 51794