2-Ethylhexan-1,3-diol (Gemisch der Stereoisomere), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Octylenglycol, Ethoexadiol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
E29125-1KG E29125-500G
SIALE29125-1KGEA 102 EUR
SIALE29125-1KG SIALE29125-500G
2-Ethylhexan-1,3-diol (Gemisch der Stereoisomere), Sigma-Aldrich®
2-Ethylhexan-1,3-diol (Gemisch der Stereoisomere)
Formel: C₈H₁₈O₂
Molecular Weight: 146,23 g/mol
Siedepunkt: 244 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 0,9422 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004578
CAS-Nummer: 94-96-2
EINECS: 202-377-9