1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Propylidintrimethanol, Trimethylolpropan, 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

148083-3KG 148083-500G
SIAL148083-3KGEA 153 EUR
SIAL148083-3KG SIAL148083-500G
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propan, Sigma-Aldrich®
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propan
Formel: C₆H₁₄O₃
Molecular Weight: 134,18 g/mol
Siedepunkt: 296 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 53 °C
Dichte: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004694
CAS-Nummer: 77-99-6
EINECS: 201-074-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR