Ethyl-2-ethylacetoacetat 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Ethyl-3-oxobuttersäureethylester, 2-Ethylacetessigsäureethylester
B22295.14 B22295.22
B22295.14EA 95 EUR
B22295.14 B22295.22
Ethyl-2-ethylacetoacetat 95%
Ethyl-2-ethylacetoacetat
Purity: 95% CAS No.: 607-97-6 Molecular Formula: C8H14O3 Formula Weight: 158.20 Flash Point: 77°(170°F) Refractive Index: 1.4220 Boiling Point: 83-85°/10mm Beilstein Reference: 636286 MDL No.: MFCD00039898
Formel: C₈H₁₄O₃
Molecular Weight: 158.2 g/mol
Siedepunkt: 83…85 °C (10 mmHg)
Dichte: 1.009
Flammpunkt: 77 °C (170 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039898
CAS-Nummer: 607-97-6
EINECS: 210-151-6