2-Fluor-m-anisaldehyd 98%
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Fluor-3-methoxybenzaldehyd, 2-Fluor-3-anisaldehyd
OT-0035-5G
OT-0035-25G
OT-0035-1G
COBBOT-0035-5GEA
127
EUR
COBBOT-0035-5G
COBBOT-0035-25G
COBBOT-0035-1G
2-Fluor-m-anisaldehyd 98%
2-Fluor-m-anisaldehyd
Formel:
C₈H₇FO₂ Molecular Weight: 154.14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03411962 CAS-Nummer: 103438-88-6 |