2-Fluor-3-methylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Fluor-3-picolin
OS-7441-5G
OS-7441-25G
OS-7441-100G
COBBOS-7441-5GEA
25.5
EUR
COBBOS-7441-5G
COBBOS-7441-25G
COBBOS-7441-100G
2-Fluor-3-methylpyridin
2-Fluor-3-methylpyridin
Formel:
C₆H₆FN Molecular Weight: 111,12 g/mol |
MDL:
MFCD00041223 CAS-Nummer: 2369-18-8 UN: 1993 ADR: 3,III |