2-Fluor-5-methylbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Fluor-5-methylbenzolsulfonsäurechlorid, 2-Fluor-5-methylbenzol-1-sulfonylchlorid, 2-Fluor-5-methylbenzolsulfochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
638889-1G 638889-5G
SIAL638889-1GEA 33.2 EUR
SIAL638889-1G SIAL638889-5G
2-Fluor-5-methylbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
2-Fluor-5-methylbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₆ClFO₂S
Molecular Weight: 208,64 g/mol
MDL: MFCD04039785
CAS-Nummer: 870704-14-6
UN: 3261
ADR: 8,II