2-Fluor-5-methylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Gefahr
Synonyme: 2-Fluoro-5-picoline
PY-7150-100G PY-7150-25G
COBBPY-7150-100GEA 169 EUR
COBBPY-7150-100G COBBPY-7150-25G
2-Fluor-5-methylpyridin
2-Fluor-5-methylpyridin
Formel: C₆H₆FN
Molecular Weight: 111,12 g/mol
Siedepunkt: 152…155 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,077 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00041225
CAS-Nummer: 2369-19-9
UN: 1993
ADR: 3,III