2-Fluor-5-nitrobenzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
009221-5G 009221-25G
FLUO009221-5GEA 39.9 EUR
FLUO009221-5G FLUO009221-25G
2-Fluor-5-nitrobenzaldehyd
2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄FNO₃
Molecular Weight: 169.11 g/mol
MDL: MFCD00042298
CAS-Nummer: 27996-87-8