2-Fluor-5-nitrobenzaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L19233.03 L19233.06
L19233.03EA 35.3 EUR
L19233.03 L19233.06
2-Fluor-5-nitrobenzaldehyd ≥98%
2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 27996-87-8 Molecular Formula: C7H4FNO3 Formula Weight: 169.11 Melting Point: 57-59° Beilstein Reference: 1950329
Formel: C₇H₄FNO₃
Molecular Weight: 169.11 g/mol
Schmelzpunkt: 57…59 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042298
CAS-Nummer: 27996-87-8