2-Fluor-5-nitrobenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
AN-1060-100G AN-1060-5G AN-1060-25G
COBBAN-1060-100GEA 0 EUR
COBBAN-1060-100G COBBAN-1060-5G COBBAN-1060-25G
2-Fluor-5-nitrobenzoesäure
2-Fluor-5-nitrobenzoesäure
Formel: C₇H₄FNO₄
MDL: MFCD00134238
CAS-Nummer: 7304-32-7