2-Fluor-5-nitropyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7446-5G OS-7446-25G OS-7446-1G
COBBOS-7446-5GEA 50.9 EUR
COBBOS-7446-5G COBBOS-7446-25G COBBOS-7446-1G
2-Fluor-5-nitropyridin
2-Fluoro-5-nitropyridine
Formel: C₅H₃FN₂O₂
MDL: MFCD03095059
CAS-Nummer: 456-24-6
EINECS: 207-260-6