2-Fluor-6-methylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Fluor-6-picolin
OS-7545-100G
OS-7545-25G
COBBOS-7545-100GEA
169
EUR
COBBOS-7545-100G
COBBOS-7545-25G
2-Fluor-6-methylpyridin
2-Fluor-6-methylpyridin
Formel:
C₆H₆FN Molecular Weight: 111.12 g/mol |
MDL:
MFCD00041226 CAS-Nummer: 407-22-7 EINECS: 206-980-8 UN: 1993 ADR: 3 III |