2-Fluorbenzolsulfonamid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2-Fluorbenzolsulfonsäureamid
KM09947.10
KM09947.50
MAYBKM09947.10EA
0
EUR
MAYBKM09947.10
MAYBKM09947.50
2-Fluorbenzolsulfonamid
2-Fluorbenzolsulfonamid
Formel:
C₆H₆FNO₂S Molecular Weight: 175,18 g/mol |
MDL:
MFCD00042283 CAS-Nummer: 30058-40-3 |