2-Fluorbenzolsulfonamid
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF264.2.5 CFF264.5 017311-5G 017311-1G
CHMPCFF264.2.5EA 268 EUR
CHMPCFF264.2.5 CHMPCFF264.5 FLUO017311-5G FLUO017311-1G
2-Fluorbenzolsulfonamid
2-Fluorbenzolsulfonamid
Formel: C₆H₆FNO₂S
MDL: MFCD00042283
CAS-Nummer: 30058-40-3