2-Fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: (2-Fluorphenyl)metaborsäure, 2-Fluorbenzolboronsäure, Dihydroxy(2-fluorphenyl)boran
BB-2658-5G BB-2658-25G BB-2658-100G
COBBBB-2658-5GEA 0 EUR
COBBBB-2658-5G COBBBB-2658-25G COBBBB-2658-100G
2-Fluorphenylboronsäure
2-Fluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₆BFO₂
MDL: MFCD00674013
CAS-Nummer: 1993-03-9