Furan-2-boronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
010999-5G 010999-25G
FLUO010999-5GEA 0 EUR
FLUO010999-5G FLUO010999-25G
Furan-2-boronsäure
Furan-2-boronsäure
Formel: C₄H₅BO₃
MDL: MFCD00799544
CAS-Nummer: 13331-23-2