Furan-2-boronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
BB-2309-5G BB-2309-25G
COBBBB-2309-5GEA 0 EUR
COBBBB-2309-5G COBBBB-2309-25G
Furan-2-boronsäure
Furan-2-boronsäure
Formel: C₄H₅BO₃
MDL: MFCD00799544
CAS-Nummer: 13331-23-2