Furan-2-boronsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
359390010 359390100
ACRO359390010EA 52.3 EUR
ACRO359390010 ACRO359390100
Furan-2-boronsäure 97%
Furan-2-boronsäure
Formel: C₄H₅BO₃
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00799544
CAS-Nummer: 13331-23-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %