Furan-2-boronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
464910-10G 464910-1G
SIAL464910-10GEA 629 EUR
SIAL464910-10G SIAL464910-1G
Furan-2-boronsäure, Sigma-Aldrich®
Furan-2-boronsäure
Formel: C₄H₅BO₃
MDL: MFCD00799544
CAS-Nummer: 13331-23-2