2-Hexen (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch ≥85%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H53472.06 H53472.14
H53472.06EA 71.4 EUR
H53472.06 H53472.14
2-Hexen (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch ≥85%, technische Qualität
2-Hexen (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₆H₁₂
Siedepunkt: 67…69 °C
Schmelzpunkt: –98,5 °C
Dichte: 0,678
Flammpunkt: –20 °C (–4 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009473
CAS-Nummer: 592-43-8
EINECS: 209-755-2
UN: 3295
ADR: 3,II