1-Iod-2-naphthol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2-Hydroxy-1-iodnaphthalin
XBX00092.250
XBX00092.1
MAYBXBX00092.250EA
0
EUR
MAYBXBX00092.250
MAYBXBX00092.1
1-Iod-2-naphthol
1-Iod-2-naphthol
Formel:
C₁₀H₇IO Molecular Weight: 270,07 g/mol |
MDL:
MFCD00046371 CAS-Nummer: 2033-42-3 |