2-Hydroxy-3-nitropyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-Nitro-2-pyridinol
OS-7512-5G
OS-7512-25G
OS-7512-100G
COBBOS-7512-5GEA
26.2
EUR
COBBOS-7512-5G
COBBOS-7512-25G
COBBOS-7512-100G
2-Hydroxy-3-nitropyridin
2-Hydroxy-3-nitropyridine
Formel:
C₅H₄N₂O₃ Molecular Weight: 140,1 g/mol Schmelzpunkt: 224 °C |
MDL:
MFCD00006270 CAS-Nummer: 6332-56-5 EINECS: 228-709-2 |