2-Hydroxynicotinsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Hydroxypyridin-3-carbonsäure, 1,2-Dihydro-2-oxonicotinsäure, 2-Hydroxy-3-pyridincarbonsäure
CA-4124-25G
CA-4124-100G
COBBCA-4124-25GEA
37.5
EUR
COBBCA-4124-25G
COBBCA-4124-100G
2-Hydroxynicotinsäure
2-Hydroxynicotinsäure
Formel:
C₆H₅NO₃ Molecular Weight: 139,11 g/mol |
MDL:
MFCD00010100 CAS-Nummer: 609-71-2 EINECS: 210-198-2 |