2-Hydroxy-5-nitropyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
5-Nitro-2-pyridinol
PY-7173-100G
PY-7173-25G
PY-7173-5G
COBBPY-7173-100GEA
126
EUR
COBBPY-7173-100G
COBBPY-7173-25G
COBBPY-7173-5G
2-Hydroxy-5-nitropyridin
2-Hydroxy-5-nitropyridine
Formel:
C₅H₄N₂O₃ Molecular Weight: 140.1 g/mol Siedepunkt: 180…200 °C (0.2 mmHg) Schmelzpunkt: 191…192 °C |
MDL:
MFCD00006276 CAS-Nummer: 5418-51-9 EINECS: 226-525-7 |