2-Hydroxybenzimidazol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2-Benzimidazolinon, 2(1H)-Benzimidazolon, 2-Hydroxy-1H-benzimidazol
002990-5G 002990-25G 002990-10G
FLUO002990-5GEA 36.9 EUR
FLUO002990-5G FLUO002990-25G FLUO002990-10G
2-Hydroxybenzimidazol
2-Hydroxybenzimidazole
Formel: C₇H₆N₂O
Schmelzpunkt: 320…322 °C
Dichte: 1,42 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00127894
CAS-Nummer: 615-16-7
EINECS: 210-412-4