2-Hydroxybenzimidazol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
2-Benzimidazolinon, 2(1H)-Benzimidazolon, 2-Hydroxy-1H-benzimidazol
A18324.09
A18324.18
A18324.22
A18324.30
A18324.09EA
37.5
EUR
A18324.09
A18324.18
A18324.22
A18324.30
2-Hydroxybenzimidazol ≥98%
2-Hydroxybenzimidazole
Purity: 98%
CAS No.: 615-16-7
Molecular Formula: C7H6N2O
Formula Weight: 134.14
Melting Point: 314-316°
Beilstein Reference: 119866
Formel:
C₇H₆N₂O Schmelzpunkt: 314…316 °C Dichte: 1,42 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00127894 CAS-Nummer: 615-16-7 EINECS: 210-412-4 |